Stampa…
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17225.06 A17225.03
A17225.06EA 126 EUR
A17225.06 A17225.03
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene ≥99%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Purity: 99% CAS No.: 1450-63-1 Molecular Formula: C28H22 Formula Weight: 358.48 Melting Point: 197-202° MDL No.: MFCD00004766
Formula: (C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂
Peso molecolare: 358,48 g/mol
Punto di ebollizione: 556 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 197…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004766
CAS Number: 1450-63-1
EINECS: 215-914-7