Stampa…
3,3'-Thiodipropionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30 A17220.0B
A17220.30EA 28.2 EUR
A17220.30 A17220.0B
3,3'-Thiodipropionic acid ≥98%
3,3'-Thiodipropionic acid
Purity: 98% CAS No.: 111-17-1 Molecular Formula: C6H10O4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 127-134° Beilstein Reference: 1210299 Merck Reference: 14,9332 MDL No.: MFCD00002781
Formula: C₆H₁₀O₄S
Peso molecolare: 178,21 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 127…134 °C
Densità: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002781
CAS Number: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 14,9332