Stampa…
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-Tetraidro-2-furilmetanolo
A17078.0F A17078.AE A17078.AP
A17078.0FEA 78.6 EUR
A17078.0F A17078.AE A17078.AP
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico 98%
(±)-Alcool tetraidrofurfurilico
Purity: 98% CAS No.: 97-99-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -80° Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 102723 Merck Reference: 14,9213 MDL No.: MFCD00005372
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102.13 g/mol
Punto di ebollizione: 178 °C
Punto di fusione: < –80 °C
Densità: 1.053
Flash Pt: 75 °C (167 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005372
CAS Number: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353