Stampa…
4-Aminophthalimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17051.06 A17051.14
A17051.06EA 75 EUR
A17051.06 A17051.14
4-Aminophthalimide 97%
4-Aminophthalimide
Purity: 97% CAS No.: 3676-85-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 289-291° MDL No.: MFCD00041854
Formula: C₈H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 447 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 289…291 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041854
CAS Number: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6