α,α,α-Trifluoro-m-toluonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Cyanobenzotrifluoride, m-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 368-77-4
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 14-18°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 1868102
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001807
Formula:
C₈H₄F₃N Peso molecolare: 171,12 g/mol Punto di ebollizione: 188…190 °C Punto di fusione: 14…18 °C Densità: 1,280 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001807 CAS Number: 368-77-4 EINECS: 206-711-4 UN: 3276 ADR: 6.1,III |