(4-tert-Butylphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1798-04-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
MDL No.: MFCD00021758
Formula:
(C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021758 CAS Number: 1798-04-5 |