Tricloroacetato di sodio ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 650-51-1
Molecular Formula: CCl3CO2Na
Formula Weight: 185.37
Melting Point:
Formula:
C₂Cl₃NaO₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064198 CAS Number: 650-51-1 EINECS: 211-479-2 ADR: 9,III Merck Index: 14,9627 |