Stampa…
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A16891.06 A16891.14 A16891.22
A16891.06EA 27 EUR
A16891.06 A16891.14 A16891.22
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 74457-86-6 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 80-85°/0.1mm Beilstein Reference: 3539992 MDL No.: MFCD00042290
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di ebollizione: 80…85 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 50…53 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042290
CAS Number: 74457-86-6