3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1421-49-4
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 206-209°
Beilstein Reference: 2216948
Formula:
C₁₅H₂₂O₃ Punto di ebollizione: 374 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 206…209 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008827 CAS Number: 1421-49-4 EINECS: 215-823-2 |