Benzyltrimethylammonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5350-41-4
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Br
Formula Weight: 230.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 3917251
Formula:
C₁₀H₁₆BrN Punto di fusione: 228…232 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011780 CAS Number: 5350-41-4 EINECS: 226-320-2 |