4,4'-Ossidianilina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-80-4
Molecular Formula: C12H12N2O
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 218°(424°F)
Melting Point: 189-192°
Boiling Point: 190°/0.1mm
Beilstein Reference: 475735
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007863
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O Punto di ebollizione: 190 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 189…192 °C Flash Pt: 218 °C (424 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007863 CAS Number: 101-80-4 EINECS: 202-977-0 ADR: 9,III |