1,3-Dibutyl-2-thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-46-6
Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCSNH(CH2)3CH3
Formula Weight: 188.34
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Beilstein Reference: 507434
MDL No.: MFCD00004926
Formula:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Punto di ebollizione: 252 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 64…67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004926 CAS Number: 109-46-6 EINECS: 203-674-6 |