3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 78068-85-6
Molecular Formula: C7H3ClF4
Formula Weight: 198.55
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4355
Boiling Point: 137°
Beilstein Reference: 4309386
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042207
Formula:
C₇H₃ClF₄ Punto di ebollizione: 137 °C Densità: 1,490 Flash Pt: 42 °C (108 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042207 CAS Number: 78068-85-6 ADR: 3,III |