Stampa…
3-Acetylindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indolyl methyl ketone, 1-(3-Indolyl)-1-ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, Indol-3-yl methyl ketone
A16221.06 A16221.14 A16221.22
A16221.06EA 37.1 EUR
A16221.06 A16221.14 A16221.22
3-Acetylindole ≥98%
3-Acetylindole
Purity: 98% CAS No.: 703-80-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 186-192° Beilstein Reference: 122579
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,19 g/mol
Punto di ebollizione: 144…145 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 186…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005626
CAS Number: 703-80-0
EINECS: 211-875-5