Formaldeide 37% (w/w) in soluzione acquosa stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Aldeide formica
Stabilization:
stabilizzata con metanolo 7-8%
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Formula:
CH₂O Punto di ebollizione: 97 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,083 Flash Pt: 66 °C (151 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS Number: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III Merck Index: 14,4235 |