α-Naftolbenzeina
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Naftolbenzeina
A16125.06
A16125.14
A16125.22
A16125.PG
A16125.06EA
34.6
EUR
A16125.06
A16125.14
A16125.22
A16125.PG
α-Naftolbenzeina
α-Naftolbenzeina
CAS No.: 145-50-6
Molecular Formula: C27H18O2
Formula Weight: 374.44
Melting Point: ca. 225° dec.
Beilstein Reference: 3471575
MDL No.: MFCD00078492
Formula:
C₂₇H₁₈O₂ Peso molecolare: 374,44 g/mol Punto di fusione: ∼, 225 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078492 CAS Number: 145-50-6 EINECS: 205-656-3 |