Stampa…
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
A16081.09 A16081.18
A16081.09EA 35.9 EUR
A16081.09 A16081.18
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 108-52-1 Molecular Formula: C5H7N3 Formula Weight: 109.13 Melting Point: 158-161° Beilstein Reference: 108506
Formula: C₅H₇N₃
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…161 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006101
CAS Number: 108-52-1
EINECS: 203-591-5