Glicole dietilenico monobutiletere ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-34-5
Molecular Formula: C8H18O3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: schwach, mild
Melting Point: -68°
Boiling Point: 230-232°
Merck Reference: 14,1557
MDL No.: MFCD00002881
Formula:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 230…232 °C Punto di fusione: –68 °C Densità: 0,967 Flash Pt: 100 °C (212 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002881 CAS Number: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Merck Index: 14,1557 |