Stampa…
4-Phenoxyaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-4-phenoxybenzol
A16048.22 A16048.14 A16048.36
A16048.22EA 70 EUR
A16048.22 A16048.14 A16048.36
4-Phenoxyaniline ≥97%
4-Phenoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 139-59-3 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Melting Point: 82-86° Boiling Point: 140°/2mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007862
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007862
CAS Number: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
ADR: 9,III