Stampa…
Octyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octyl parahydroxybenzoate, Octylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid octyl ester, n-Octyl 4-hydroxybenzoate
A15964.06 A15964.14 A15964.22
A15964.06EA 28.8 EUR
A15964.06 A15964.14 A15964.22
Octyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Octyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 1219-38-1 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 50-53° MDL No.: MFCD00016482
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Peso molecolare: 250,34 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016482
CAS Number: 1219-38-1
EINECS: 214-943-2