Stampa…
Thymine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Methyluracil
A15879.14 A15879.22 A15879.36
A15879.14EA 56.6 EUR
A15879.14 A15879.22 A15879.36
Thymine 97%
Thymine
Purity: 97% CAS No.: 65-71-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 316-317° Beilstein Reference: 607626 Merck Reference: 14,9398 MDL No.: MFCD00006026
Formula: C₅H₆N₂O₂
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 389 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 316…317 °C
Densità: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006026
CAS Number: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 14,9398