Stampa…
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15857.14 A15857.22
A15857.14EA 78.5 EUR
A15857.14 A15857.22
3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
3-Nitrophthalic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 641-70-3 Molecular Formula: C8H3NO5 Formula Weight: 193.11 Melting Point: 161-166° Beilstein Reference: 179963
Formula: C₈H₃NO₅
Peso molecolare: 193.12 g/mol
Punto di fusione: 161…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005921
CAS Number: 641-70-3
EINECS: 211-373-6