2-Chlorobenzyl mercaptan ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chlorobenzenemethanethiol, o-Chlorotoluene-α-thiol
Purity: 97%
CAS No.: 39718-00-8
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 120-122°/25mm
Beilstein Reference: 2042183
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004868
Formula:
C₇H₇ClS Peso molecolare: 158,65 g/mol Punto di ebollizione: 120…122 °C (25 mmHg) Densità: 1,220 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004868 CAS Number: 39718-00-8 EINECS: 254-602-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |