2-Ethyl-4-methylimidazole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Ethyl-4-methyl-1H-imidazole
Purity: 96%
CAS No.: 931-36-2
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5 00
Melting Point: 45-49°
Boiling Point: 292-295°
Beilstein Reference: 1711
MDL No.: MFCD00005193
Formula:
C₆H₁₀N₂ Peso molecolare: 110,16 g/mol Punto di ebollizione: 292…295 °C Punto di fusione: 45…49 °C Densità: 0,973 Flash Pt: 137 °C (278 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005193 CAS Number: 931-36-2 EINECS: 213-234-5 |