Stampa…
Isophthalaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
A15788.14 A15788.06 A15788.22
A15788.14EA 126 EUR
A15788.14 A15788.06 A15788.22
Isophthalaldehyde ≥98%
Isophthalaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 626-19-7 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Melting Point: 85-91° Boiling Point: 136°/17mm MDL No.: MFCD00003372
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 136 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 85…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003372
CAS Number: 626-19-7
EINECS: 210-935-8