o-Tolylacetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 644-36-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 1936952
Formula:
(C₆H₄CH₃)CH₂COOH Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 86…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004328 CAS Number: 644-36-0 EINECS: 211-416-9 |