2-Thiophenemethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 636-72-6
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point:
Formula:
C₅H₆OS Punto di ebollizione: 206…207 °C Punto di fusione: 0 °C Densità: 1,206 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005454 CAS Number: 636-72-6 EINECS: 211-264-3 |