Stampa…
Crotonic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
A15765.0E A15765.14 A15765.36
A15765.0EEA 260 EUR
A15765.0E A15765.14 A15765.36
Crotonic acid 98%
Crotonic acid
Purity: 98% CAS No.: 107-93-7 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 87°(188°F) Melting Point: 70-74° Boiling Point: 128°/100mm Beilstein Reference: 1719943 Merck Reference: 14,2597 UN No.: 2823 MDL No.: MFCD00002701
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86,09 g/mol
Punto di ebollizione: 128 °C (100 mmHg)
Punto di fusione: 70…74 °C
Densità: 1,027
Flash Pt: 87 °C (188 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002701
CAS Number: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2597