Octadecyltrichlorosilane 95% cont. 5-10% branched isomers
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trichloro(stearyl)silane, Trichlorooctadecylsilane, Octadecyltrichlorosilane, ODTS, Trichloro(octadecyl)silane
Purity: 95%
CAS No.: 112-04-9
Molecular Formula: C18H37Cl3Si
Formula Weight: 387.94
Flash Point: 189°(372°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 160-162°/3mm
Beilstein Reference: 1778847
UN No.: 1800
MDL No.: MFCD00000484
Formula:
C₁₈H₃₇Cl₃Si Peso molecolare: 387.94 g/mol Punto di ebollizione: 160…162 °C (3 mmHg) Punto di fusione: ∼ 20 °C Densità: 0.984 Flash Pt: 189 °C (372 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000484 CAS Number: 112-04-9 EINECS: 203-930-7 UN: 1800 ADR: 8 II |