3-Thenoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 88-13-1
Molecular Formula: C5H4O2S
Formula Weight: 128.15
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 1994
Merck Reference: 14,9279
MDL No.: MFCD00005467
Formula:
C₅H₄O₂S Punto di fusione: 137…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005467 CAS Number: 88-13-1 EINECS: 201-802-5 Merck Index: 14,9279 |