Stampa…
Methyl-o-toluate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15695.14 A15695.22 A15695.36
A15695.14EA 33.2 EUR
A15695.14 A15695.22 A15695.36
Methyl-o-toluate ≥99%
Methyl-o-toluate
Purity: 99% CAS No.: 89-71-4 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 2041846 MDL No.: MFCD00008428
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,072
Flash Pt: 82 °C (179 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008428
CAS Number: 89-71-4
EINECS: 201-932-2