N-(3-Bromopropyl)phthalimide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 5460-29-7
Molecular Formula: C11H10BrNO2
Formula Weight: 268.12
Odour: Odourless
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 157547
MDL No.: MFCD00005904
Formula:
C₁₁H₁₀BrNO₂ Punto di ebollizione: 433 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 72…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005904 CAS Number: 5460-29-7 EINECS: 226-738-5 |