Uracile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 99+%
CAS No.: 66-22-8
Molecular Formula: C4H4N2O2
Formula Weight: 112.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 330°
Beilstein Reference: 606623
Merck Reference: 14,9850
MDL No.: MFCD00006016
Formula:
C₄H₄N₂O₂ Punto di ebollizione: 379 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 330 °C Densità: 0,99744 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006016 CAS Number: 66-22-8 EINECS: 200-621-9 Merck Index: 14,9850 |