Methyl cyanoacetate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 2-cyanoacetate
Purity: 99%
CAS No.: 105-34-0
Molecular Formula: NCCH2CO2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Mild
Melting Point: -23°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 773945
MDL No.: MFCD00001939
Formula:
C₄H₅NO₂ Punto di ebollizione: 204 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 1,127 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001939 CAS Number: 105-34-0 EINECS: 203-288-8 |