Tripropyl orthoformate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 621-76-1
Molecular Formula: HC(OCH2CH2CH3)3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 106-108°/40mm
Beilstein Reference: 1744249
MDL No.: MFCD00015214
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ Punto di ebollizione: 106…108 °C (40 mmHg) Densità: 0,886 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015214 CAS Number: 621-76-1 EINECS: 210-704-1 |