3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 27126-93-8
Molecular Formula: C9H3F6N
Formula Weight: 239.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4175
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3552650
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00000379
Formula:
C₉H₃F₆N Punto di ebollizione: 154…156 °C Punto di fusione: 16…20 °C Densità: 1,421 Flash Pt: 72 °C (161 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000379 CAS Number: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |