Stampa…
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
A15430.06 A15430.14
A15430.06EA 65.1 EUR
A15430.06 A15430.14
4-Chloro-m-phenylenediamine 97%
4-Chloro-m-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 5131-60-2 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 87-90° MDL No.: MFCD00025284
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,59 g/mol
Punto di ebollizione: 280 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 87…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025284
CAS Number: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9