4-Methylthiazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A15428.06
A15428.14
A15428.22
A15428.06EA
34.4
EUR
A15428.06
A15428.14
A15428.22
4-Methylthiazole ≥99%
4-Methylthiazole
Purity: 99%
CAS No.: 693-95-8
Molecular Formula: C4H5NS
Formula Weight: 99.16
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Characteristic
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 105228
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005340
Formula:
C₄H₅NS Peso molecolare: 99,16 g/mol Punto di ebollizione: 133…134 °C Densità: 1,093 Flash Pt: 32 °C (89 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005340 CAS Number: 693-95-8 EINECS: 211-764-1 ADR: 3,III |