Methyl crotonate all trans 96% (by GC), liquido
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 623-43-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4245
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1720292
Merck Reference: 14,2597
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009287
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 118…120 °C Densità: 0,944 Flash Pt: 4 °C (40 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009287 CAS Number: 623-43-8 EINECS: 210-793-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,2597 |