Stampa…
Indole-3-carbaldehyd ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
A15330.14 A15330.22
A15330.14EA 67.1 EUR
A15330.14 A15330.22
Indole-3-carbaldehyd ≥99%
Indole-3-carbaldehyd
Purity: 99% CAS No.: 487-89-8 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Flash Point: 240°(464°F) Melting Point: 195-198° Beilstein Reference: 114117 MDL No.: MFCD00005622
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 195…198 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 240 °C (464 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005622
CAS Number: 487-89-8
EINECS: 207-665-8