1-(4-Iodophenyl)pyrrole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
N-(4-Iodophenyl)pyrrole
Purity: 97%
CAS No.: 92636-36-7
Molecular Formula: C10H8IN
Formula Weight: 269.09
Melting Point: 128-133°
Beilstein Reference: 7915717
Formula:
C₁₀H₈IN Punto di fusione: 128…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052399 CAS Number: 92636-36-7 |