Stampa…
3-Nitrophthalimide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A15291.06 A15291.14 A15291.22
A15291.06EA 63.6 EUR
A15291.06 A15291.14 A15291.22
3-Nitrophthalimide ≥98%
3-Nitrophthalimide
Purity: 98% CAS No.: 603-62-3 Molecular Formula: C8H4N2O4 Formula Weight: 192.13 Melting Point: 217-221° Beilstein Reference: 179965
Formula: C₈H₄N₂O₄
Peso molecolare: 192,13 g/mol
Punto di fusione: 217…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041852
CAS Number: 603-62-3
EINECS: 210-051-2