Furfuryl acetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 623-17-6
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 175-177°
Beilstein Reference: 116128
MDL No.: MFCD00003251
Formula:
C₇H₈O₃ Punto di ebollizione: 175…177 °C Densità: 1,118 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003251 CAS Number: 623-17-6 EINECS: 210-775-9 |