4-Formylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Terephthalaldehydic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 619-66-9
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 245°
Beilstein Reference: 471734
MDL No.: MFCD00006951
Formula:
C₈H₆O₃ Peso molecolare: 150.13 g/mol Punto di ebollizione: 306 Punto di fusione: ∼ 245 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006951 CAS Number: 619-66-9 EINECS: 210-607-4 |