α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 28188-41-2
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 742356
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001809
Formula:
C₈H₆BrN Punto di ebollizione: 130 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001809 CAS Number: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN: 2923 ADR: 8,II |