Stampa…
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A15224.09 A15224.18 A15224.30
A15224.09EA 46.2 EUR
A15224.09 A15224.18 A15224.30
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 2150-44-9 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 2091651
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002289
CAS Number: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2