Stampa…
Phenylpropiolic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A15163.09 A15163.14
A15163.09EA 44.4 EUR
A15163.09 A15163.14
Phenylpropiolic acid ≥98%
Phenylpropiolic acid
Purity: 98+% CAS No.: 637-44-5 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2H Formula Weight: 146.15 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 742587
Formula: C₉H₆O₂
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 135…138 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004361
CAS Number: 637-44-5
EINECS: 211-285-8