p-Tolylacetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 622-47-9
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 90-93°
Boiling Point: 265-267°
MDL No.: MFCD00004353
Formula:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Punto di ebollizione: 265…267 °C Punto di fusione: 90…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004353 CAS Number: 622-47-9 EINECS: 210-738-7 |