Stampa…
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 42.1 EUR
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 221…225 °C
Densità: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002358
CAS Number: 611-99-4
EINECS: 210-288-1