(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-47-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: 8°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 509162
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001919
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 285…287 °C Punto di fusione: 8 °C Densità: 1,085 Flash Pt: 117 °C (242 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001919 CAS Number: 104-47-2 EINECS: 203-206-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |